Läs mer
5-(3-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-amine |
| CAS | 502685-67-8 |
| Molekylformel | C8H7N4F |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FN4/c9-6-3-1-2-5(4-6)7-11-8(10)13-12-7/h1-4H,(H3,10,11,12,13) |
| LEDER | Nc1n[nH]c(n1)c2cccc(F)c2 |
| IUPAC-namn | 5-(3-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.17 |
| Formel vikt | 178.0655 |