Läs mer
5-(3'-Hydroxybenzyl)hydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3'-Hydroxybenzyl)hydantoin |
| CAS | 216956-20-6 |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O3/c13-7-3-1-2-6(4-7)5-8-9(14)12-10(15)11-8/h1-4,8,13H,5H2,(H2,11,12,14,15) |
| LEDER | Oc1cccc(CC2NC(=O)NC2=O)c1 |
| IUPAC-namn | 5-[(3-hydroxyphenyl)methyl]imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.2 |
| Formel vikt | 206.0691 |