Läs mer
5-(3'-Hydroxybenzylidene)hydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3'-Hydroxybenzylidene)hydantoin |
| CAS | 91426-39-0 |
| Molekylformel | C10 H8 N2 O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O3/c13-7-3-1-2-6(4-7)5-8-9(14)12-10(15)11-8/h1-5,13H,(H2,11,12,14,15)/b8-5+ |
| LEDER | Oc1cccc(\C=C/2\NC(=O)NC2=O)c1 |
| IUPAC-namn | (5E)-5-[(3-hydroxyphenyl)methylidene]imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.18 |
| Formel vikt | 204.0535 |