Läs mer
5-(3-hydroxifenyl)-1H-pyrazol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10412662
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10412662 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10055532 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10412662 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01026DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 690631-98-2
Molekylformel C10H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 204.185
MDL-nummer MFCD05664420
InChI-nyckel KOWRVFWZCLHEIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxy-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-3-hydroxyphenyl, 3-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxyphenyl, 5-3-hydroxyphenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-3-carboxy-1h-pyrazol-5-yl phenol, 3-carboxy-5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-hydroxyphenyl pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2794658
IUPAC-namn 3-(3-hydroxifenyl)-lH-pyrazol-5-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)C2=NNC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.18
Procent renhet 97%