Läs mer
5-[(3-hydroxyphenyl)methyl]oxolan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(3-hydroxyphenyl)methyl]oxolan-2-one |
| CAS | 21618-91-7 |
| Molekylformel | C11H12O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c12-9-3-1-2-8(6-9)7-10-4-5-11(13)14-10/h1-3,6,10,12H,4-5,7H2 |
| LEDER | Oc1cccc(CC2CCC(=O)O2)c1 |
| IUPAC-namn | 5-[(3-hydroxyphenyl)methyl]oxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vikt | 192.0786 |