Läs mer
5-(3-Isocyanatophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10154893
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10154893 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10618544 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10154893 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60506CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 941716-86-5
Molekylformel C11H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 199.213
MDL-nummer MFCD09817502
InChI-nyckel ZFRFBJVFEQIMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-isocyanatophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-3-isocyanatophenyl-1-methylpyrazole, 3-1-methylpyrazol-5-yl benzenisocyanate, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl phenylisocyanate
PubChem CID 24229624
IUPAC-namn 5-(3-isocyanatophenyl)-1-methylpyrazole
LEDER CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(3-Isocyanatophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%