Läs mer
5-(3-metoxifenyl)-2-furonsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10310273
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10310273 1 g 1g
10460584 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10310273 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01161DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 54022-96-7
Molekylformel C12H10O4
Molekylvikt (g/mol) 218.21
MDL-nummer MFCD05022489
InChI-nyckel RIIFZAPFLSKUTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-methoxyphenyl-2-furoic acid, 5-3-methoxyphenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-3-methoxyphenyl, 2-furancarboxylic acid,5-3-methoxyphenyl, 5-3-methoxy-phenyl-furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2794680
IUPAC-namn 5-(3-metoxifenyl)furan-2-karboxylsyra
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 218.21
Procent renhet 97%