Läs mer
5-(3-metoxifenyl)-2-furonsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10460584
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10460584 10 g 10g
10310273 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10460584 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01161EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 54022-96-7
Molekylformel C12H10O4
Molekylvikt (g/mol) 218.21
MDL-nummer MFCD05022489
InChI-nyckel RIIFZAPFLSKUTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-methoxyphenyl-2-furoic acid, 5-3-methoxyphenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-3-methoxyphenyl, 2-furancarboxylic acid,5-3-methoxyphenyl, 5-3-methoxy-phenyl-furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2794680
IUPAC-namn 5-(3-metoxifenyl)furan-2-karboxylsyra
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 218.21
Procent renhet 97%