Läs mer
Alfa Aesar™ 5-(3-Phenoxyphenyl)-1H-tetrazole, 98%
Produktkod. 11384835
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384835 250 mg 250mg
11374835 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384835 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L17955.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 374538-02-0
Molekylformel C13H10N4O
Molekylvikt (g/mol) 238.25
MDL-nummer MFCD02093975
InChI-nyckel TYNITQBHBADQAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-phenoxyphenyl-1h-tetrazole, 5-3-phenoxyphenyl-2h-tetrazole, 5-3-phenoxyphenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, acmc-1ctsy, 2h-tetrazole,5-3-phenoxyphenyl, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl-1-phenoxybenzene, 5-3-phenoxyphenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
PubChem CID 7010320
IUPAC-namn 5-(3-phenoxyphenyl)-2H-tetrazole
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C3=NNN=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(3-Phenoxyphenyl)-1H-tetrazole
Smältpunkt 152°C to 154°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 238.25
Procent renhet 98%