Läs mer
5-(3-Piperazin-1-ylpropyl)-5H-dibenzo[b,f]azepine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
5-(3-Piperazin-1-ylpropyl)-5H-dibenzo[b,f]azepine Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride |
| CAS | 2727065-82-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H25 N3 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-(3-Piperazin-1-yl-propyl)-5H-dibenzo[b,f]azepine Dihydrochloride, Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N3.2ClH/c1-3-8-20-18(6-1)10-11-19-7-2-4-9-21(19)24(20)15-5-14-23-16-12-22-13-17-23;;/h1-4,6-11,22H,5,12-17H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.C(CN1CCNCC1)CN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 11-(3-piperazin-1-ylpropyl)benzo[b][1]benzazepine;dihydrochloride |
| Visa mer |