Läs mer
5-(3-Pyridinyloxi)-2-furonsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10443253
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10443253 250 mg 250mg
10472903 1 g 1g
10148694 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10443253 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW01246CB
Kemiska identifierare
CAS 852180-39-3
Molekylformel C10H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 205.169
MDL-nummer MFCD03407385
InChI-nyckel ZTYMSWYWSCYFAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-pyridinyloxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yloxy furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-3-pyridinyloxy, 5-3-pyridyloxy furan-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-oxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yl oxy furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 7060545
IUPAC-namn 5-pyridin-3-yloxifuran-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=CN=C1)OC2=CC=C(O2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.17
Procent renhet 97%