Läs mer
5-(3-Pyridinyloxi)-2-furonsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3110759
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10443253
Brand: Thermo Scientific Maybridge AW01246CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 852180-39-3
Molekylformel C10H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 205.169
MDL-nummer MFCD03407385
InChI-nyckel ZTYMSWYWSCYFAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-pyridinyloxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yloxy furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-3-pyridinyloxy, 5-3-pyridyloxy furan-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-oxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yl oxy furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 7060545
IUPAC-namn 5-pyridin-3-yloxifuran-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=CN=C1)OC2=CC=C(O2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.17
Procent renhet 97%