Läs mer
5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanehydrazide, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31432887
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31432887 5 g
31421693 100 mg
31431048 1 g
31427165 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31432887 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1167305g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanehydrazide
CAS 66640-86-6
Molekylformel C10H18N4O2S
MDL-nummer MFCD00078532
Kvantitet 5 g
LEDER NNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
Molekylvikt (g/mol) 258.34
Procent renhet 95%