Läs mer
5-[[4-[[2-(1-Metyletoxi)etoxy]metyl]fenoxi]metyl]-3-(1-metyletyl)-2-oxazolidinon, Mikromol™
Beskrivning
5-[[4-[[2-(1-Metyletoxi)etoxi]metyl]fenoxi]metyl]-3-(1-metyletyl)-2-oxazolidinon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 87844-84-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H29 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO5/c1-14(2)20-11-18(25-19(20)21)13-24-17-7-5-16(6-8-17)12-22-9-10-23-15(3)4/h5-8,14-15,18H,9-13H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC2CN(C(C)C)C(=O)O2)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-propan-2-yl-5-[[4-(2-propan-2-yloxyetoxymetyl)fenoxi]metyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Visa mer |