missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-[4-[2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridyl]ethoxy]benzylidene]-2,4-thiazolidinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[4-[2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridyl]ethoxy]benzylidene]-2,4-thiazolidinedione |
| CAS | 184766-62-9 |
| Molekylformel | C21H20N2O5S |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 5-[[4-[2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridinyl]ethoxy]phenyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N2O5S/c1-21(27-10-11-28-21)15-4-5-16(22-13-15)8-9-26-17-6-2-14(3-7-17)12-18-19(24)23-20(25)29-18/h2-7,12-13H,8-11H2,1H3,(H,23,24,25)/b18-12+ |
| LEDER | CC1(OCCO1)c2ccc(CCOc3ccc(\C=C/4\SC(=O)NC4=O)cc3)nc2 |
| IUPAC-namn | (5E)-5-[[4-[2-[5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridin-2-yl]ethoxy]phenyl]methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.46 |
| Formel vikt | 412.1093 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?