missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-[4-[2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridyl]ethoxy-d4]benzylidene]-2,4-thiazolidinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[4-[2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridyl]ethoxy-d4]benzylidene]-2,4-thiazolidinedione |
| CAS | 1185247-50-0 |
| Molekylformel | C21H16D4N2O5S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 5-[[4-[2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridinyl]ethoxy-d4]phenyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N2O5S/c1-21(27-10-11-28-21)15-4-5-16(22-13-15)8-9-26-17-6-2-14(3-7-17)12-18-19(24)23-20(25)29-18/h2-7,12-13H,8-11H2,1H3,(H,23,24,25)/b18-12-/i8D2,9D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Oc1ccc(\C=C\2/SC(=O)NC2=O)cc1)C([2H])([2H])c3ccc(cn3)C4(C)OCCO4 |
| IUPAC-namn | (5Z)-5-[[4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridin-2-yl]ethoxy]phenyl]methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.48 |
| Formel vikt | 416.1344 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?