Läs mer
5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]-methylene]-2,4-thiazolidinedione(Pioglitazone Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,11-12H,2,9-10H2,1H3,(H,21,22,23)/b17-11+ |
| Formel vikt | 354.1038 |
| Procent renhet | >95% |