missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]-methylene]-2,4-thiazolidinedione(Pioglitazone Impurity), TRC

Produktkod. 30136283
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136283 25 mg
30136139 50 mg
30010971 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136283 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92559025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 144809-28-9
Molekylformel C19 H18 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 354.42
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methylene]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]phenyl]methylene]thiazolidine-2,4-dione
IUPAC-namn (5E)-5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
LEDER CCc1ccc(CCOc2ccc(\C=C/3\SC(=O)NC3=O)cc2)nc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-[(4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H18N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,11-12H,2,9-10H2,1H3,(H,21,22,23)/b17-11+
Formel vikt 354.1038
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.