Läs mer
5-[4-[2-(5-Etylpyridin-2-yl)etoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one, Mikromol™
Description
5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)etoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one |
| CAS | 105355-26-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H21 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N3O2S/c1-2-13-3-6-15(21-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(23)22-19(20)25-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H2,20,22,23) |
| LEDER | CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=N)NC3=O)cc2)nc1 |
| IUPAC-namn | 5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)etoxy]fenyl]metyl]-2-imino-1,3-tiazolidin-4-one |
| Show More |