Läs mer
5-[4'-[[2-Butyl-4-klor-5-[[(triphenylmetyl]oxy]metyl]-1H-imidazol-1-yl]metyl]bifenyl-2-yl]-1H-tetrazol, Mikromol™
Produktkod. 17970996
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17970996 25 mg
1 options
Produktkod. 17970996 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0168.170025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-[4'-[[2-Butyl-4-klor-5-[[(triphenylmetyl]oxy]metyl]-1H-imidazol-1-yl]metyl] bifenyl-2-yl]-1H-tetrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
CAS 1006062-28-7
Analyt- eller komponentnamn 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C41 H37 Cl N6 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Losartan Potassium Imp. I (EP), Losartan Potassium Impurity I, Losartan Impurity I
InChI formel InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(48(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-47-45-40)29-49-41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27H,2-3,23,28-29H2,1H3,(H,44,45,46,47)
LEDER CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn[nH]7
IUPAC-namn 5-[2-[4-[[2-butyl-4-klor-5-(trityloxymetyl)imidazol-1-yl]metyl]fenyl]fenyl]-1H-tetrazol
Molekylvikt (g/mol) 665.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 664,2717 g/mol