Läs mer
5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-2-(triphenylmethyl)tetrazole, Mikromol™
Beskrivning
5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-2-(triphenylmethyl)tetrazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,O-Ditrityl Losartan |
| CAS | 1796930-34-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,O-Ditrityl Losartan |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C60 H51 Cl N6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole, 2H-Tetrazole, 5-[4'-[[2-butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-, 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-2-(triphenylmethyl)tetrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C60H51ClN6O/c1-2-3-38-56-62-57(61)55(44-68-60(50-30-16-7-17-31-50,51-32-18-8-19-33-51)52-34-20-9-21-35-52)66(56)43-45-39-41-46(42-40-45)53-36-22-23-37-54(53)58-63-65-67(64-58)59(47-24-10-4-11-25-47,48-26-12-5-13-27-48)49-28-14-6-15-29-49/h4-37,39-42H,2-3,38,43-44H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn(n7)C(c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10 |
| IUPAC-namn | 5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(trityloxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-2-trityl-tetrazole |
| Visa mer |