Läs mer
5-[[4-[3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl]phenyl]amino]pentanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
5-[[4-[3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl]phenyl]amino]pentanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-((4-(3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo(3,4-c)pyridin-6-yl)phenyl)amino)pentanoic Acid |
| CAS | 2206825-87-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-((4-(3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo(3,4-c)pyridin-6-yl)phenyl)amino)pentanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H27 N5 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Apixaban Open Chain Acid, 5-[[4-[3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl]phenyl]amino]pentanoic Acid |
| LEDER | COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)N)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(NCCCCC(=O)O)cc4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 477.51 |
| Kvantitet | 25 mg |