missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-[[4-[3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl]phenyl]amino]pentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-((4-(3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo(3,4-c)pyridin-6-yl)phenyl)amino)pentanoic Acid |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-((4-(3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo(3,4-c)pyridin-6-yl)phenyl)amino)pentanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27N5O5/c1-35-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(28-30)24(26)33)13-15-29(25(23)34)17-7-5-16(6-8-17)27-14-3-2-4-21(31)32/h5-12,27H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,33)(H,31,32) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 477.2012 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?