Läs mer
5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-lH-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10166822
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10166822 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10166822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00983DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole
CAS 690631-97-1
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C23H38BNO2Si
MDL-nummer MFCD05865113
Kvantitet 1 g
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl indole, 1-triisopropylsilyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tri propan-2-yl silyl-1h-indole, tri propan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indol-1-yl silane
InChI-nyckel CZFZAMWINNZVLP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC2=CC(=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-namn tri(propan-2-yl)-[5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol-1-yl]silan
Molekylvikt (g/mol) 399.46
PubChem CID 2794653
Formel vikt 399.46
Procent renhet 97%