Läs mer
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10544543 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10544543 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10544543 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 371780010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 269410-24-4
Molekylformel C14H18BNO2
Molekylvikt (g/mol) 243.11
MDL-nummer MFCD03789263
InChI-nyckel FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 5-indoleboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indole-5-boronic acid pinacol ester, 1h-indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-indolylboronic acid, pinacol ester, 1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indolyl-5-boronic acid pinacol ester, indole-5-boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2734772
IUPAC-namn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 114°C to 116.5°C
Färg Brown to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 243.11
Procent renhet 97+%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.