Läs mer
5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-lH-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10556134
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10556134 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10556134 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00003DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
CAS 269410-24-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C14H18BNO2
MDL-nummer MFCD03789263
Kvantitet 1 g
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 5-indoleboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indole-5-boronic acid pinacol ester, 1h-indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-indolylboronic acid, pinacol ester, 1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indolyl-5-boronic acid pinacol ester, indole-5-boronic acid, pinacol ester
InChI-nyckel FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2NC=CC2=C1
IUPAC-namn 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-lH-indol
Molekylvikt (g/mol) 243.11
PubChem CID 2734772
Formel vikt 243.11
Procent renhet 97%