missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(4,5-Dihydro-2-phenyl-3H-benz[e]indol-3-yl)-salicylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4,5-Dihydro-2-phenyl-3H-benz[e]indol-3-yl)-salicylic Acid |
| CAS | 53597-27-6 |
| Molekylformel | C25 H19 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-(4,5-Dihydro-2-phenyl-3H-benz[e]indol-3-yl)-salicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C25H19NO3/c27-24-13-11-18(14-21(24)25(28)29)26-22-12-10-16-6-4-5-9-19(16)20(22)15-23(26)17-7-2-1-3-8-17/h1-9,11,13-15,27H,10,12H2,(H,28,29) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(ccc1O)n2c3CCc4ccccc4c3cc2c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-5-(2-phenyl-4,5-dihydrobenzo[e]indol-3-yl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.423 |
| Formel vikt | 381.136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?