Läs mer
5-(4-Aminophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Aminophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol |
| CAS | 113118-47-1 |
| Molekylformel | C8H7N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-10-11-8(12)13-7/h1-4H,9H2,(H,11,12) |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)O2 |
| IUPAC-namn | 5-(4-aminophenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.16 |
| Formel vikt | 177.0538 |