missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-(4'-Bensyloxifenyl)-2-oxazolidon, TRC

Produktkod. 30340522
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30340522 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30340522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2877155MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(4'-Benzyloxyphenyl)-2-oxazolidone
CAS 88693-98-5
Molekylformel C16 H15 N O3
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15NO3/c18-16-17-10-15(20-16)13-6-8-14(9-7-13)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11H2,(H,17,18)
LEDER O=C1NCC(O1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2
IUPAC-namn 5-(4-fenylmetoxoxyfenyl)-1,3-oxazolidin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 269.3
Formel vikt 269.1052
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.