Läs mer
5-(4'-Bensyloxifenyl)-2-oxazolidon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4'-Benzyloxyphenyl)-2-oxazolidone |
| CAS | 88693-98-5 |
| Molekylformel | C16 H15 N O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO3/c18-16-17-10-15(20-16)13-6-8-14(9-7-13)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11H2,(H,17,18) |
| LEDER | O=C1NCC(O1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2 |
| IUPAC-namn | 5-(4-fenylmetoxoxyfenyl)-1,3-oxazolidin-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.3 |
| Formel vikt | 269.1052 |