missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(4-Bensyloxifenyl)nikotinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Benzyloxyphenyl)nicotinic acid |
| CAS | 893739-18-9 |
| Molekylformel | C19 H15 N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15NO3/c21-19(22)17-10-16(11-20-12-17)15-6-8-18(9-7-15)23-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-12H,13H2,(H,21,22) |
| LEDER | OC(=O)c1cncc(c1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2 |
| IUPAC-namn | 5-(4-fenylmetoxyfenyl)pyridin-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.327 |
| Formel vikt | 305.105 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?