Läs mer
5-(4-bromo-2-metylfenyl)-1H-tetrazol, TRC
Produktkod. 30342363
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30342363 10 mg
1 options
Produktkod. 30342363 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB80887810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-tetrazole
CAS 1007128-19-9
Molekylformel C8H7N4Br
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7BrN4/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8-10-12-13-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
LEDER Cc1cc(Br)ccc1c2nn[nH]n2
IUPAC-namn 5-(4-brom-2-metylfenyl)-2H-tetrazol
Molekylvikt (g/mol) 239.07
Formel vikt 237.9854