Läs mer
5-[4’-Bromomethyl-(1,1’-biphenyl)-2-yl]-2-triphenylmethyltetrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[4'-Bromomethyl-(1,1'-biphenyl)-2-yl]-2-triphenylmethyltetrazole |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C33H25BrN4/c34-24-25-20-22-26(23-21-25)30-18-10-11-19-31(30)32-35-37-38(36-32)33(27-12-4-1-5-13-27,28-14-6-2-7-15-28)29-16-8-3-9-17-29/h1-23H,24H2 |
| Formel vikt | 556.1263 |