Läs mer
5-[4-(brommetyl)fenyl]-3-metyl-1,2,4-oxadiazol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11320687
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11320687 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10626874 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11320687 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50908CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 362529-03-1
Molekylformel C10H9BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 253.099
MDL-nummer MFCD09025866
InChI-nyckel RWTXHMRWDVQEOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl
PubChem CID 18374480
IUPAC-namn 5-[4-(brommetyl)fenyl]-3-metyl-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 253.1
Procent renhet 95%