Läs mer
5-(4-bromfenyl)-3-metyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11330687
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11330687 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10717865 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10386224 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11330687 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50910CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 71566-07-9
Molekylformel C9H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 239.072
InChI-nyckel AVXXUFMZRHQRTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1214889
IUPAC-namn 5-(4-bromfenyl)-3-metyl-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-4-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromophenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromophenyl-3-methyl, 3-methyl-5-4-bromophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromo-phenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole
Formel vikt 239.07
Procent renhet 97%