Läs mer
5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole |
| CAS | 71566-07-9 |
| Molekylformel | C9H7BrN2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BrN2O/c1-6-11-9(13-12-6)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| LEDER | Cc1noc(n1)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-namn | 5-(4-bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.07 |
| Formel vikt | 237.9742 |