Läs mer
5-(4-Bromofenyl)-4,6-dikloropyrimidin, TRC
Produktkod. 30340888
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30340888 25 g
1 options
Produktkod. 30340888 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68786525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
CAS 146533-41-7
Molekylformel C10 H5 Br Cl2 N2
Kvantitet 25 g
Synonym 4,6-Dichloro-5-(4-bromophenyl)pyrimidine
InChI formel InChI=1S/C10H5BrCl2N2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-9(12)14-5-15-10(8)13/h1-5H
LEDER Clc1ncnc(Cl)c1c2ccc(Br)cc2
IUPAC-namn 5-(4-bromofenyl)-4,6-dikloropyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 303.97
Formel vikt 301.901