Läs mer
5-(4-bromfenyl)isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10384512
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10384512 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10099181 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10384512 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12910DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7064-31-5
Molekylformel C9H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 224.057
MDL-nummer MFCD02183532
InChI-nyckel AVMMSHZGFRWLRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-bromophenyl isoxazole, 5-4-bromophenyl-1,2-oxazole, acmc-209ofh
PubChem CID 2735608
IUPAC-namn 5-(4-bromfenyl)-1,2-oxazol
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Bromophenyl)isoxazole
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.06
Procent renhet 95%