Läs mer
5-(4-bromfenyl)isoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469520
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469520 5 g 5g
11459520 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469520 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50342.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 7064-31-5 | Molekylformel: C9H6BrNO | Molekylvikt: 224,057 g/mol
5-(4-Bromofenyl)isoxazol används som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
5-(4-Bromofenyl)isoxazol används som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Anteckningar
Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7064-31-5
Molekylformel C9H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 224.057
MDL-nummer MFCD02183532
InChI-nyckel AVMMSHZGFRWLRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-bromophenyl isoxazole, 5-4-bromophenyl-1,2-oxazole, acmc-209ofh
PubChem CID 2735608
IUPAC-namn 5-(4-bromfenyl)-1,2-oxazol
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Bromophenyl)isoxazole
Smältpunkt 115 °C till 118 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 224.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.