Läs mer
5-(4-Chlorobutyl)-1-cyclohexyltetrazole-d11, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Chlorobutyl)-1-cyclohexyltetrazole-d11 |
| CAS | 1073608-19-1 |
| Molekylformel | C11H8D11ClN4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-(4-Chloro-butyl)-1-cyclohexyl-1H-tetrazole-d11 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19ClN4/c12-9-5-4-8-11-13-14-15-16(11)10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2,10D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(n2nnnc2CCCCCl)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 5-(4-chlorobutyl)-1-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)tetrazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.82 |
| Formel vikt | 253.1989 |