Läs mer
5-(4-Chlorobutyl)-1-cyclohexyltetrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Chlorobutyl)-1-cyclohexyltetrazole |
| CAS | 73963-42-5 |
| Molekylformel | C11 H19 Cl N4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1H-Tetrazole, 5-(4-chlorobutyl)-1-cyclohexyl-, 5-(4-Chlorobutyl)-1-cyclohexyl-1H-tetrazole, 1-Cyclohexyl-5-(4-chlorobutyl)-1,2,3,4-tetrazole, 1-Cyclohexyl-5-(4-chlorobutyl)tetrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19ClN4/c12-9-5-4-8-11-13-14-15-16(11)10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2 |
| LEDER | ClCCCCc1nnnn1C2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 5-(4-chlorobutyl)-1-cyclohexyltetrazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.75 |
| Formel vikt | 242.1298 |