Läs mer
5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 96%
Produktkod. 15486237
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486237 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15486237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33429.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 23766-28-1 | C8H5ClN2OS | 212.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Smältpunkt 169°C to 170°C
CAS 23766-28-1
Kvantitet 5 g
Molekylformel C8H5ClN2OS
MDL-nummer MFCD00227512
Synonym 5-4-chlorophenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl-1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione, 1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chlorophenyl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, 2-mercapto-5-4-chlorophenyl-1,3,4-oxadiazole, 5-4-chloro-phenyl-1,3,4 oxadiazole-2-thiol, acmc-20am8t, 5-4-chlorophenyl ;-1,3,4-oxadiazole-2 3h ;-thione, 5-4'-chlorophenyl-1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione 11
InChI-nyckel MUFWSGAENICYQA-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C1=NNC(=S)O1
IUPAC-namn 5-(4-chlorophenyl)-3H-1,3,4-oxadiazole-2-thione
Molekylvikt (g/mol) 212.65
PubChem CID 736579
Formel vikt 212.66
Procent renhet 96%