Läs mer
5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15408895
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408895 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15408895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34342.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Smältpunkt 205°C to 208°C
CAS 63857-85-2
Kvantitet 500 mg
Molekylformel C8H5ClN2S2
MDL-nummer MFCD01569426
Synonym 5-4-chlorophenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 2-mercapto-5-4'-chlorophenyl-1,3,4-thiadiazole, 5-4-chlorophenyl-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole
InChI-nyckel NGMTZWFKSLNRMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=NNC(=S)S2)Cl
IUPAC-namn 5-(4-chlorophenyl)-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
Molekylvikt (g/mol) 228.712
PubChem CID 5129045
Formel vikt 228.72
Procent renhet 96%