Läs mer
5-(4-klorfenyl)-1-metyl-lH-imidazol-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-imidazole-2-thiol |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 224.71 |