Läs mer
5-(4-klorfenyl)-1-metyl-lH-imidazol-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10792937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10792937 5 g 5g
10261363 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10792937 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TG00105DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 17452-31-2
Molekylformel C10H9ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 224.71
MDL-nummer MFCD01313844
InChI-nyckel RGYNOPLNIDBIGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-imidazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl-1-methylimidazole-2-thiol, maybridge1_000141, 4-4-chlorophenyl-3-methyl-1h-imidazole-2-thione, 5-4-chlorophenyl-1-methyl-3h-imidazole-2-thione, 2h-imidazole-2-thione,5-4-chlorophenyl-1,3-dihydro-1-methyl
PubChem CID 2747520
IUPAC-namn 4-(4-klorfenyl)-3-metyl-lH-imidazol-2-tion
LEDER CN1C(=S)NC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-imidazole-2-thiol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 224.71