missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(4-Chlorophenyl)-2,2-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-pentanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tebuconazole-tert-butylhydroxy |
| CAS | 212267-64-6 |
| Molekylformel | C16 H22 Cl N3 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,3-Pentanediol, 5-(4-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 5-(4-Chlorophenyl)-2,2-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-pentanediol, HWG 2061, Tebuconazole-tert-butylhydroxy |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClN3O2/c1-15(2,10-21)16(22,9-20-12-18-11-19-20)8-7-13-3-5-14(17)6-4-13/h3-6,11-12,21-22H,7-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(CO)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2 |
| IUPAC-namn | 5-(4-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.82 |
| Formel vikt | 323.1401 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?