Läs mer
5-(4-klorofenyl)-2-furoinsyra, 95+%
Produktkod. 10629194 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10629194 1 g 1g
10096452 5 g 5g
11926171 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10629194 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 375540010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 41019-45-8 | C11H6ClO3 | 221,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41019-45-8
Molekylformel C11H6ClO3
Molekylvikt (g/mol) 221.62
MDL-nummer MFCD00216587
InChI-nyckel XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 726693
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
Smältpunkt 198,0 °C till 201,0 °C
Färg Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-4-chlorophenyl-2-furoic acid, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl, acid, 62, acmc-1an70, 5-p-chlorophenyl furoic acid, 5-4-chlorophenyl furoic acid, 5-p-chlorophenyl-2furoic acid
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: etanol, aceton, dmf, dioxan
IUPAC-namn 5-(4-klorfenyl)furan-2-karboxylsyra
Formel vikt 222.63
Procent renhet 95+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.