Läs mer
5-(4-klorfenyl)-2-metyl-3-furonsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10583053
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10583053 1 g 1g
10538523 10 g 10g
10086434 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10583053 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00065DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 111787-89-4
Molekylformel C12H9ClO3
Molekylvikt (g/mol) 236.65
MDL-nummer MFCD00275560
InChI-nyckel HUQOLZUHGMRQFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2742181
IUPAC-namn 5-(4-klorfenyl)-2-metylfuran-3-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-3-furoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-4-chlorophenyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-chlorophenyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-methyl, maybridge1_008585, acmc-20met1, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl
Formel vikt 236.65
Procent renhet 97%