Läs mer
5-(4-klorfenyl)-2-(trifluormetyl)-3-furonsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10539782
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10539782 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10539782 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00061DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
CAS 175276-60-5
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H6ClF3O3
MDL-nummer MFCD00275555
Kvantitet 1 g
Synonym 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl furan-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl, maybridge1_008497, pubchem7362, 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl-3-furancarboxylic acid
InChI-nyckel BQUIEVOFWHVZAW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC(=C(O2)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
IUPAC-namn 5-(4-klorfenyl)-2-(trifluormetyl)furan-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 290.622
PubChem CID 2736644
Formel vikt 290.62
Procent renhet 97%