Läs mer
5-(4-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol |
| CAS | 26028-65-9 |
| Molekylformel | C8 H6 Cl N3 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClN3S/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-10-8(13)12-11-7/h1-4H,(H2,10,11,12,13) |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C2=NC(=S)NN2 |
| IUPAC-namn | 5-(4-chlorophenyl)-1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.671 |
| Formel vikt | 210.997 |